missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height

ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marca:  Tenak™ TE11576

Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12448160

  • 77.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Sin cajas de cartón blanco estándar
Especificaciones

Especificaciones

Resistente al agua de mar
Aluminio
140 x 140 x 669 mm
Cajas (5)
Congeladores horizontales
130 mm (caja)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales