Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11574
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón blanco estándar
Especificaciones
Resistente al agua de mar | |
Aluminio | |
140 x 140 x 536 mm |
Cajas (4) | |
Congeladores horizontales | |
130 mm (caja) |