Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
63.60€ - 92.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 65 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12408200
|
Tenak™
TE15200 |
Placas de microtitulación (9) |
84.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12428200
|
Tenak™
TE15204 |
Placas de microtitulación (11) |
92.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12458190
|
Tenak™
TE15190 |
Placas de microtitulación (4) |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12468190
|
Tenak™
TE15192 |
Placas de microtitulación (5) |
67.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478190
|
Tenak™
TE15194 |
Placas de microtitulación (6) |
71.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12488190
|
Tenak™
TE15196 |
Placas de microtitulación (7) |
74.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498190
|
Tenak™
TE15198 |
Placas de microtitulación (8) |
78.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Especificaciones
Aluminio | |
Congeladores horizontales | |
65 mm |