Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1042-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 11.79340kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Longitud extendida Eclipse™ FlexTop™
- Se adapta a las micropipetas de 1000 y 1250 μl más populares
- Con orificio de 2,03 mm de ancho para muestras viscosas
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1250 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Orificio ancho | |
1000 puntas/bolsa | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Natural | |
3,50 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | |
RT | |
Pipeta de 1000 µl, Pipeta de 1250 µl | |
Eclipse™ |