Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Marca:  Life Science products Cytiva PA45012
Detalles adicionales : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.03600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11555075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
IgG
Cyanine5
600 μg
Purified
Monoclonal
Goat
Secondary