Learn More
Greiner Bio-One Colador de células EASYstrainer, para tubos de 50 ml
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
129.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Filtración rápida y segura de suspensiones celulares y aislamientos de células primarias |
---|---|
Tipo de producto | Filtro de células |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Tubos estándar de 50 ml |
Código de producto | Marca | Mesh Size | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mesh Size | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15391067
|
Greiner Bio-One
542070 |
70 μm | Azul |
129.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fits all standard 50mL tubes
- Handle and mantle surface for improved aseptic handling
- Venting slot between tube and filter for fast filtration
- Three color-coded mesh sizes
- No liquid overspill
- Convenient blist
Especificaciones
Filtración rápida y segura de suspensiones celulares y aislamientos de células primarias | |
Filtro de células | |
Estéril | |
Tubos estándar de 50 ml |