Learn More
Contec™ Almohadillas de limpieza EasyReach™
BIOPHARMA
Código de producto. 16691872 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in)
7,5 x 2,8 in
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Tipo de producto:
Almohadilla de limpieza
Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %)
Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado
Almohadillas de limpieza
Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos
Almohadillas de limpieza presaturadas
Material:
Poliéster
Poliéster acolchado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 100
paquete de 60
paquete de 64
paquete de 8
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Material Esterilidad unitSize
16691872 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) Almohadillas de limpieza Poliéster No estéril paquete de 100
11942425 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril 4 PCS
17292924 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril paquete de 60
17294523 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadillas de limpieza presaturadas Poliéster acolchado Estéril paquete de 64
15696986 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadillas de limpieza Poliéster acolchado Estéril paquete de 60
11982425 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) Poliéster acolchado Estéril paquete de 8
16498465 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %) Poliéster acolchado Estéril paquete de 64
17143634 7,5 x 2,8 in Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado Poliéster acolchado Estéril paquete de 60
16601882 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in) Almohadillas de limpieza de poliéster selladas con ultrasonidos Poliéster Estéril paquete de 100
9 options
Código de producto. 16691872
Marca: Contec™ MEQT0021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
  • Poliéster sellado de un solo uso
  • Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
  • Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
  • Las almohadillas de limpieza estériles se presaturan con un 70 % de IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de limpieza
Longitud (imperial) 2,8 pulg
Longitud (métrico) 7 cm
Anchura (imperial) 2,8 in.
Anchura (métrico) 7 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Bordes Sellado ultrasónicamente
Dimensiones (L x An) 19 x 7 cm (7,5 x 2,8 in)
Para utilizar con (equipo) Rígido, película flexible, semitrajes (CAI, CACI), sistemas de barrera de acceso restringido (RABS), líneas de llenado, campanas de flujo de aire laminar (LAF), cabinas de seguridad biológica (BSC), cajas de guante, estufas microbiológicas
Cantidad de embalaje 4 uds./bolsa, 25 bolsas/caja