Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
Shop All Schott Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo:
Luz anular
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Description
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
- Ofrece una iluminación extremadamente homogénea y sin sombras
- Robusta carcasa metálica
- Disipador térmico bien diseñado
- Permite un brillo máximo de 140 kLux
- Larga vida útil de al menos 50 000 horas
- El cabezal de luz multi-LED ofrece una alternativa atractiva a las convencionales fuentes de luz fría con fibra óptica
- Controlador integrado
- Montable directamente en el objetivo del microscopio
- Fuente de alimentación de amplio rango
- Sistema de enchufe internacional CLIP
Specifications
Specifications
| Tipo | Luz anular |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Diámetro (imperial) | 0.4 ft. |
| Diámetro (métrico) | 66 mm de D.I., 114 mm de D.E. |
| Diámetro interior (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Incluye | Fuente de alimentación |
| Vida útil de la lámpara | 50 000 horas |
| Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction