Learn More
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli Expression Vector with No Secretion
Regulate the expression of proteins with a vector that carries the inducible tetracycline promoter/operator. E. coli Expression Vector with No Secretion allows for the expression of proteins in E. coli.
Marca: IBA Lifesciences 5-4063-001
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli de IBA Lifesciences GmbH sin secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.Especificaciones
Inducible con anhidrotetraciclina | |
promotor de tet | |
Recomendada: De 2 a 8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg |
Ampicilina | |
Vector | |
FRAG-tag | |
pASG-IBA63 |