Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ Vial
Click to view available options
Color: Amarillo
Descripción
- Establecen el estándar en protección auditiva como los primeros tapones de espuma del mundo.
- La espuma de baja presión y recuperación lenta se adapta a la forma del canal auditivo para mejorar la comodidad.
- Resistente a la humedad para mantener un tiempo de expansión uniforme, incluso en entornos húmedos.
- La superficie texturizada ayuda a mantener los tapones en su sitio.
Especificaciones
Color | Amarillo |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
Pares por paquete | 2000 par/caja |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 28 dB |
Corded | Sin cordón |
Dieléctrico/a/s | No |
Material | PVC |