Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC4 Heating Circulator
For internal and external applications, equipped with closed bath tanks. Well-insulated tanks include a coil for counter-cooling. An integrated drain tap makes emptying the tank safe and clean.
Marca: JULABO™ 9021504.A
Detalles adicionales : Peso : 8.59000kg
Descripción
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
- Aislamiento térmico de alta calidad del depósito de baño
Especificaciones
3 L a 4,5 L | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Baño de circulación calefactado | |
Interfaz analógica | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
±0.01°C | |
23 × 41 × 42 cm | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
8 a 23 L/min | |
Sí | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-BC4 | |
De 20 °C a 200 °C | |
13 × 15/15 cm | |
8,5 kg |