Learn More
DyNAmo ColorFlash SYBR™ Kit de qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green
Offers equal performance to the DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multi-color system that ensures correct pipetting.
Marca: Thermo Scientific™ F416XL
Detalles adicionales : Peso : 2.28610kg
Descripción
The 2X master mix contains a blue dye, and a separate sample buffer contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green. Using this patent-pending multicolor system, pipetting of both the master mix and the sample can be easily monitored. This significantly decreases the risk for pipetting errors during reaction setup, especially when using white reaction vessels. The dyes do not affect the specificity or sensitivity of qPCR assays.
- Los reactivos de color minimizan el riesgo de errores de pipeteo durante la preparación de la reacción; son especialmente beneficiosos cuando se utilizan vasos de reacción blancos.
- Protocolos extremadamente rápidos debido al paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
- Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
- El dUTP incluido en la mezcla maestra 2X permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
Especificaciones
Contiene: •25 x 1 ml de mezcla para qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green (2X) • 1 x 1,25 ml de colorante ROX 50X, 25 μM • 5 x 1 ml de solución tampón de muestra 40X con colorante amarillo Almacenar a -20 °C |
|
Tubo | |
qPCR | |
Rapidez | |
Kit de qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
Expresión génica | |
2500 reacciones | |
25 x 1 mL |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Tbr | |
Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Sistema StepOne™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo Flash | |
2500 reacciones de 20 μl, 1000 reacciones de 50 μl | |
2X (qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green), 50X (colorante ROX), 40X (solución tampón de muestra con colorante amarillo) | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.