Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1 ESD
White occupational sneakers with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca: ABEBA™ 37370/40
Detalles adicionales : Peso : 0.83000kg
Descripción
- Zapatillas de trabajo cómodas, ligeras y transpirables
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra blanca perforada
- Forro transpirable con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Medifit
Specifications
Blanco | |
40 | |
Para mujeres | |
No |
Microfibra perforada | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 | |
Zapatillas | |
O1 SRC ESD |