Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 7341
Un forro especial que absorbe la transpiración deja que el pie respire. Incluye suela de TPU con alta resistencia al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 7341/41
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Negro/Azul
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón no plegable, ajustable
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
7341 |
Negra, Azul | |
41 | |
Poliuretano |