Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37341
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 37341/37
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Negro/Azul
- Suela exterior de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
37341 |
Negra, Azul | |
37 | |
Poliuretano |