Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37331
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca:  Abeba™ 37331/37
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15600898
  • 69.04€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibra negra/azul.
  • Suela exterior de TPU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfibra
Antideslizante
37331
Negro
37
Poliuretano
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers