Learn More
Cole-Parmer™ Manómetro digital Dwyer
Marca: Cole-Parmer™ 68062-78
Detalles adicionales : Peso : 0.34200kg
Especificaciones
Una batería de 9 voltios | |
Manómetro digital | |
100psi | |
Conformidad CE |
Dual de 3,17 mm NPT(F) | |
Mide las presiones positivas, negativas y diferenciales. | |
Pantalla LCD de 4 dígitos, 0,42 pulg de altura |