Descripción
- Fabricadas sin el uso de ligantes ni surfactantes, los niveles de iones y extraíbles orgánicos permanecen bajos.
- Las toallitas Durx™ 670 se pueden utilizar para la limpieza y el mantenimiento en laboratorios, en la industria aeroespacial, en la electrónica de defensa, en el procesamiento de alimentos, en el ensamblaje de ordenadores y en la fabricación de semiconductores, placas de circuitos, dispositivos farmacéuticos y biomédicos.
671 rollos, toallitas de uso general, toallitas de limpieza, Durex, toallitas Durx
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster Celulosa |
| Bordes | Hojas preperforadas |
| Dimensiones (L x An) | 34 x 38 cm |