Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Desecador al vacío, con tubuladura NS NOVUS (NS 24/29) en la tapa, con llave, con brida plana
El desecador se usa para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar muestras húmedas. El diseño NOVUS tiene una tubuladura de vidrio esmerilado normalizado (NS 24/29) en la tapa.
Marca: DWK Life Sciences 247826108
288.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.46300kg
Descripción
El desecador DURAN™ es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío con tapa esmerilada que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojado de la tapa, debe engrasarse bien la superficie de molienda del desecador, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. Todos los desecadores DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, pueden utilizarse hasta el máximo vacío posible técnicamente.
- Debido al elevado espesor de la pared de los recipientes y al mecanizado exacto de las juntas esmeriladas herméticas de la tapa y la base, es posible el almacenamiento al vacío, incluso en periodos extremadamente largos
- Para acelerar el proceso de secado, se puede aplicar un vacío a través de la llave de paso
- Adecuado para vacío completo (0 mbar)
- Las piezas de repuesto, como tapas, bases, llaves de paso y tapones, pueden intercambiarse según sea necesario (cúmplase DN)
- Disponible con o sin placa de porcelana
Especificaciones
Sin placa de porcelana | |
Desecador de vacío | |
1 unidad |
Vidrio de borosilicato 3.3, PTFE | |
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío | |
5,8 l |