Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo de ensayo, con reborde o con borde recto
Los tubos de ensayo son materiales de vidrio cilíndricos y universales, de fondo redondo, que se utilizan, entre otras labores, en reacciones químicas, ensayos preliminares o para el almacenamiento de pequeñas cantidades de líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 261302303
103.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Disponible con reborde granulado o plano
- Con fondo redondo
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
De 1,0 a 1,2 mm de grosor | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
100/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
32 ml | |
Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido | |
Reborde granulado | |
18 mm |