Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Matraz Erlenmeyer, cuello estrecho, con borde reforzado
Los productos DURAN SUPER DUTY tienen un borde reforzado especialmente diseñado para mejorar la estabilidad mecánica. De esta manera aumenta la resistencia al impacto y se reduce el peligro de roturas.
Marca: DWK Life Sciences 212175401
179.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.45000kg
Descripción
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
- Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
- Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
- Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
- Escala blanca de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
131 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/paq. |
1000 ml | |
Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY | |
Sí |