Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, hueco, con rosca y mango de vidrio, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso en casos de mayores exigencias con respecto a la hermeticidad.
Marca: DWK Life Sciences 286041803
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Los tapones de grifo huecos DURAN™ son adecuados para trabajar con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos.
- Tapón de grifo hueco con mango de vidrio roscado y dispositivo de seguridad de grifo de 3 piezas
Especificaciones
1,5 mm | |
Sí | |
50/Paq. |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
NS 12.5 | |
Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos |