Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho, esmerilado por abrasión mediante diamante
Para una unión rígida, autoportante y con requisitos menos estrictos.
Marca:  DWK Life Sciences 286156303
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15854568
  • 186.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los núcleos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan la alternativa rentable a los núcleos DURAN™. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
  • Alternativa rentable a los núcleos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
50/Paq.
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
22 mm
1,8 mm