Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra con esmerilado esférico, pulida
Para uniones flexibles libres de grasa.
Marca:  DWK Life Sciences 286324604
182.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874658
  • 191.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
La versión no lijada de la junta esmerilada esférica DURAN™ solo sella el anillo de sellado. Básicamente, se encuentran disponibles 2 versiones de los anillos de sellado: - Anillos de silicona recubiertos con FEP - Anillos de sellado VITON El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Esta variante también permite conexiones flexibles, que se encuentran en el rango de ángulo de 10 a 15°.
  • Se pueden realizar conexiones flexibles de hasta 15° en función del tamaño del corte (ángulo ≥ estanquidad reducida)
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Es posible una junta hermética gracias al uso de un anillo de sellado adicional.
  • El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
  • Sin soporte automático
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Specifications
Specifications
10/Paq.
Para la producción de conexiones flexibles y sin grasa (posibilidad de alineación en 360°); instalación en equipos y dispositivos de vidrio
18 mm
2,5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers