Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, esmerilada, sin macho
Llaves de paso esmeriladas sin macho.
93.60€ - 735.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Dosificación gruesa de líquidos; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15814778
|
DWK Life Sciences
286445403 |
NS 18.8 | 4 mm |
309.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15834778
|
DWK Life Sciences
286446605 |
NS 21.5 | 6 mm |
98.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15884768
|
DWK Life Sciences
286443805 |
14,5 NS (1,5 mm de anchura) | 2,5 mm |
438.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15854778
|
DWK Life Sciences
286447001 |
NS 29.2 | 10 mm |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15824778
|
DWK Life Sciences
286446005 |
NS 18.8 | 6 mm |
366.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15874768
|
DWK Life Sciences
286443008 |
NS 12.5 | 2 mm |
675.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15864768
|
DWK Life Sciences
286442809 |
12,5 NS (1,5 mm de anchura) | 2 mm |
404.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894768
|
DWK Life Sciences
286444201 |
NS 14.5 | 2,5 mm |
735.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15804778
|
DWK Life Sciences
286444407 |
NS 14.5 | 4 mm |
510.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15844778
|
DWK Life Sciences
286446802 |
NS 24 | 8 mm |
153.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15854768
|
DWK Life Sciences
286442003 |
NS 10 | 1,5 mm |
93.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Las llaves de una vía DURAN™ están diseñadas para emplearlas como llaves de paso. Las válvulas son más adecuadas para una dosificación precisa.Las llaves de una vía DURAN™ esmeriladas se pueden combinar con:- machos para llave DURAN™ provistos de ranura- machos para llave provistos de rosca- machos para llave DURAN™ huecos- Llaves de paso esmeriladas sin macho
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Specifications
Boro 3.3 | |
Sí | |
Dosificación gruesa de líquidos; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |