Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa de silicona, elástica
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Cómo cerrar o cubrir los vasos es tema de conversación diario en el laboratorio. A menudo se utilizan placas de vidrio o papel de aluminio. Si pensamos en la durabilidad y en el medio ambiente, ambas variantes podrían clasificarse como desaconsejables. La nueva tapa de silicona es una buena alternativa a las variantes convencionales y está disponible en tres tamaños de forma individual o como un conjunto. Debido a su elasticidad, la tapa puede usarse para una variedad de aberturas de vasos, cuadradas o redondas. La tapa de silicona tiene una lengüeta ligeramente más grande que puede usarse como zona de rotulación. Los tres colores ofrecidos (cian, rosa y verde) también permiten su identificación por el color.
Las tapas elásticas de silicona DURAN™ son resistentes tanto a productos químicos como al calor. Se recomienda su uso a temperaturas de entre -40 y +180 °C. Las tapas DURAN™ están fabricadas de silicona, que es un material esterilizable en autoclave y seguro para microondas. Sin embargo, debido a los cambios de presión que se producen durante la esterilización en autoclave, las tapas pueden soltarse o romperse, por lo que no se recomiendan para este tipo de aplicación.
- Para cubrir y sellar recipientes de laboratorio
- Es elástica y, por lo tanto, adecuada para un gran número de aberturas de recipientes
- Disponible en diferentes colores para una fácil diferenciación e identificación
- Fácil de quitar gracias a la ayuda de una solapa, tanto con como sin guantes
- Resistente a productos químicos, resistente al calor y reutilizable
Especificaciones
Color | Verde |
Descripción | Esterilizable en autoclave (tapa de silicona solo sin vidrio) |
Diámetro exterior (métrico) | Stretch Diameter - XL: 102-120mm. XXL: 132-147mm |
Material | Silicona |
Para utilizar con (aplicación) | Protección, codificación de colores e identificación |
Incluye | 1 pieza de cada tamaño |
N.° por paquete | 2 |
Tamaño | De XL a XXL |