Learn More
DWK Life Sciences Cono esmerilado corto DURAN™, acabado
Para conexiones donde aprovechar el espacio es importante.
Marca:  DWK Life Sciences 286153606
185.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 15874558
  • 195.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La versión de sección corta de los núcleos DURAN™ es ideal para su uso en lugares donde el espacio es limitado y los requisitos de estanquidad son más bajos.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • Molienda corta para aperturas con poca disponibilidad de espacio y menores requisitos de estanquidad
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
50/Paq.
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
13 mm
1,5 mm