Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco, cuello estrecho
617.50 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
617.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
617.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Descripción
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 134 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; transporte y envío de muestras; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |