Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, ámbar, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Frascos de vidrio para laboratorio multifuncionales en vidrio ámbar y con revestimiento protector de plástico.
Marca: DWK Life Sciences 218064439
612.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.25000kg
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio ámbar de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. El color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
- La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
Especificaciones
86 mm | |
Polyurethane | |
Sin tapón de rosca y anillo de vertido | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
500 ml | |
Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo | |
Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano | |
GL 45 |