Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Varilla de agitador KPG™, Ø 10 mm, intercambiable, WS
La varilla de agitador KPG es un agitador que encaja exactamente en el cierre de agitación KPG y es adecuado para agitar medios viscosos.
Marca: DWK Life Sciences 245837708
84.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
- Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
- Superficie de cojinete pulida y esmerilada
- Intercambiables
- Ø 10 mm
Especificaciones
1 unidad | |
Agitación a alta velocidad | |
Longitud: 370 mm | |
25 |