Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtro de inmersión, para filtración inversa
El microfiltro de inmersión es adecuado para succionar soluciones sobrenadantes (filtración clarificante).
Marca:  DWK Life Sciences 258556304
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109280
  • 63.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Es posible realizar filtraciones de muchas maneras diferentes. Una variante de filtración a presión reducida es la filtración por clarificación, en la que se filtran grandes cantidades de líquido. En este método, se deja que el precipitado se asiente y el líquido de arriba se aspira a través de un filtro de inmersión. Esto evita la formación de una torta de filtro que podría obstruir el filtro y reducir la velocidad de filtración.
  • Para filtración inversa.
  • Permite la filtración por clarificación - los sólidos se asientan en el fondo y se puede filtrar una solución sobrenadante
  • Con este método se evita la formación de la torta de filtro, permitiendo altas tasas de filtración y el procesamiento de grandes cantidades de líquido
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Porosidad 3
Vidrio borosilicatado 3.3
Filtración de aclaración; extracción de filtrado transparente (no el filtrado); filtración a presión reducida; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración
1/paq.