Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de producción y almacenamiento Protect, (Damajuana), con rosca GLS 80™, provisto de revestimiento de plástico, graduado
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos frascos/garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. Fabricado con el tipo 1 de vidrio 3.3 borosilicato para un rendimiento duradero y resistencia a la tensión térmica. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Cuentan con marcas de graduación en esmalte blanco, grandes, permanentes y de fácil lectura. Revestimiento exterior de protección de poliuretano para una mayor resistencia a los arañazos. Disponible con logotipos personalizados, etiquetas de identificación o graduaciones. Suministradas sin tapón de rosca o anillo de vertido, pero se pueden utilizar conjuntamente con tapones y sistemas de conectores. Aplicaciones típicas: El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores magnéticos grandes.
- El revestimiento proporciona protección contra arañazos
- De paredes gruesas y, por lo tanto, muy resistente mecánicamente Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE)
- Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE)
- El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 289 mm |
Capacidad (métrico) | 20 000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Poliuretano |
Para utilizar con (aplicación) | Fabricación farmacéutica; procesos de mezcla con varillas magnéticas grandes; esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos |
Estilo de cuello | Tamaño de rosca GLS 80 |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |