Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de doble pared, cuello ancho, con rosca GLS 80™, graduado
460.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Descripción
Los frascos de cuello ancho y doble pared DURAN ™ GLS 80™ tienen integrada una camisa de vidrio para el aislamiento de contenido del exterior. Pueden circular líquidos calientes y fríos, regulando así la temperatura dentro de este frasco con cierre de rosca DURAN™. Los frascos DURAN™ de paredes dobles con tapa son una alternativa a los vasos de precipitado encamisados con la parte superior abierta.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Calentamiento o enfriamiento debido a la ubicación de las conexiones de tubo flexible de entrada/salida en PTFE de 10 mm alrededor de la camisa
- Escala de fácil lectura en el recipiente interno
- Para mayor seguridad, las conexiones de tubo flexible GL 18 de salida se pueden quitar
Especificaciones
Material del cierre | Polypropylene |
Diámetro (métrico) | 110 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Quimiostato o biorreactor de bajo coste, sencillo y con camisa para reacciones controladas por temperatura como digestiones enzimáticas; almacenamiento a temperatura constante; Trabajo con reactivos Endo o Exotérmicos; atrapa el frío o condensador cuando se utiliza con hielo seco en el recipiente interno |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |