Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave NS para frascos con tubuladura
Llaves de paso con punzón de vidrio y esmerilado normalizado.
80.75€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Dosificación controlada de líquidos y reactivos |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10686161
|
DWK Life Sciences
241480401 |
De 5000 a 20 000 ml |
80.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Llaves de paso con esmerilado normalizado para fijar en tubuladuras laterales situadas en la base de los frascos con tubuladura DURAN™.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Dosificación controlada de líquidos y reactivos | |
1/Paq. | |
No esterilizable en autoclave |