Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass ISO Form Separating Funnels
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass ISO Form Separating Funnels are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0463051
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Código de producto. 10529030
  • 67.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • According to ISO
  • Material: DURAN™ Borosilicate Glass
  • For use with liquid extractions
Especificaciones
Especificaciones
4 mm
250 mL
Borosilicate Glass, Duran Glass