Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Conical Centrifuge Tubes
Constructed from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Conical Centrifuges Tubes are used to separate solids from liquids in chemical solutions.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05675003
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato
- Fondo cónico
Especificaciones
ASTM D96 | |
Vidrio de borosilicato | |
Cilíndrico | |
Cónicos | |
Centrifuge Tube |
100 mL | |
1 | |
167 mm | |
Yes | |
700 x g |