Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco lavador de gases, caperuza según Drechsel
Los frascos lavadores de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
Marca: DWK Life Sciences 257040101
104.77 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45800kg
Descripción
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
- Cabezal tipo Drechsel
- Con sistema de conexión por tornillo
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Las piezas individuales también se pueden pedir por separado.
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
500 ml | |
Tamaño del racor (métrico): 9 mm | |
1 | |
9 mm | |
1 unidad |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Con disco de filtro | |
Tamaño de rosca GL 45 | |
Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; con rosca para un intercambio rápido de los frascos que contienen líquidos; filtrado |