Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo plano, cuello estrecho, con reborde
Gracias al fondo plano, el matraz puede ser apoyado sobre una superficie.
Marca: DWK Life Sciences 217117102
97.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.91500kg
Descripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
- La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
207 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. |
4000 ml | |
Calefacción; tamaños 20 000, 3000 y 5000 ml de tamaño ISO no DIN | |
Sí |