Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo filtrante, según Allihn
Los microtubos filtrantes se pueden utilizar para filtrar cantidades muy pequeñas de solución. El diseño según Allihn tiene un gran volumen (30 ml) en comparación con otros microfiltros.
Marca: DWK Life Sciences 258532103
362.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos de filtración son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido mediante vacío. Los filtro de vidrio poroso tienen un fondo de vidrio que sirve como medio de filtro y no necesita papel de filtro alguno.
- Tipo Allihn
- Adecuado para la filtración de cantidades muy pequeñas debido al tamaño del filtro
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Porosidad 1 | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Diseño de filtros según Allihn; filtración de cantidades muy pequeñas; filtración a presión reducida; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración | |
10/paq. |