Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo filtrante
Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío.
Marca: DWK Life Sciences 258522102
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz de poro grande integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es apto para filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar en la filtración en vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
72 mm | |
Boro 3,3 | |
Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío. ; Análisis cualitativo y química preparativa; Filtración fina; Filtración a presión reducida; Para filtrar | |
1 |
125 ml | |
Sí | |
60 mm | |
1 unidad |