Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo filtrante
Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 258520204
47.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028000
  • 50.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz de poro grande integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es apto para filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar en la filtración en vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
  • De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
40 mm
Boro 3,3
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración fina; filtración fina; filtración a presión reducida; filtración
2
50 ml
35 mm