Learn More
Hirschmann™ Buretas con patrón Dafert DURAN™ y graduaciones azules
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio.
Marca: Hirschmann™ 3330175
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Schellbach
- Línea corta
- Con graduación azul
- Llave de paso de tres vías con llave de vidrio
- Forma recta
Especificaciones
Buretas, según Dafert, con llave de paso de tres vías y llave de vidrio, con embudo de llenado | |
Vidrio | |
Tira Schellbach | |
Recto | |
±0,075 ml |
50 ml | |
0,1 ml | |
Azul | |
Vidrio | |
Bureta de patrón Dafert |