Learn More
Hirschmann™ Buretas de la clase B DURAN™ con graduación blanca
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio
en la oferta
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Longitud (métrico) | 500 mm |
Material | Vidrio |
Báscula | Blanco |
Material de la llave de paso | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13127979
|
Hirschmann™
3120160 |
10 ml | Llave de paso recta |
en la oferta
paquete de 2 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
13117999
|
Hirschmann™
3220160 |
10 ml | Llave de paso lateral |
en la oferta
paquete de 2 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11895221
|
Hirschmann™
3120175 |
50 ml | Llave de paso recta |
en la oferta
paquete de 2 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
13137999
|
Hirschmann™
3220175 |
50 ml | Llave de paso lateral |
en la oferta
paquete de 2 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Vidrio ámbar
- Línea corta
- Con graduación blanca
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso con llave de vidrio
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
Vidrio | |
Clase B |
500 mm | |
Blanco | |
Bureta | |
DIN EN ISO 385 |