Learn More
Hirschmann™ Buretas de la clase B DURAN™ con graduación blanca
Código de producto. 13137999
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Llaves de paso:
Lateral
Recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso unitSize
13137999 50 ml Lateral paquete de 2
13127979 10 ml Recto paquete de 2
13117999 10 ml Lateral paquete de 2
11895221 50 ml Recto paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13137999 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3220175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio
  • Vidrio ámbar
  • Línea corta
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso con llave de vidrio
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) Longitud de la escala: 500 mm
Incluye Llave de paso lateral
Báscula Blanco
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,075 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385