Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B DURAN™ con graduaciones de color azul y línea Schellbach
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
116.00€ - 168.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 500 mm |
---|---|
Altura (métrico) | Longitud de la escala: 500 mm |
Báscula | Azul |
Tipo | Bureta Schellbach |
Class | Clase B |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Material de la llave de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Material de la llave de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13167969
|
Hirschmann™
3110160 |
10 ml | Recto | Vidrio |
116.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13197969
|
Hirschmann™
3110260 |
10 ml | Recto | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
151.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13157989
|
Hirschmann™
3210160 |
10 ml | Lateral | Vidrio |
116.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13187989
|
Hirschmann™
3210360 |
10 ml | Lateral | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
168.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13177969
|
Hirschmann™
3110170 |
25 ml | Recto | Vidrio |
116.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13107979
|
Hirschmann™
3110270 |
25 ml | Recto | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
151.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13197989
|
Hirschmann™
3210370 |
25 ml | Lateral | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
168.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Schellbach
- Línea corta
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
500 mm | |
Azul | |
Clase B |
Longitud de la escala: 500 mm | |
Bureta Schellbach | |
DIN EN ISO 385 |