Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B DURAN™ con graduaciones de color azul y línea Schellbach
Código de producto. 13197989
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Llaves de paso:
Lateral
Recto
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Material de la llave de paso Tamaño de la unidad
13197989 25 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13167969 10 ml Recto Vidrio paquete de 2
13197969 10 ml Recto Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13157989 10 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13187989 10 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13177969 25 ml Recto Vidrio paquete de 2
13107979 25 ml Recto Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13197989 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3210370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    167.40€ / paquete de 2
    Ahorro 23.60€
    12% Descuento
En stock
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Schellbach
  • Línea corta
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Longitud (métrico) 500 mm
    Graduaciones 0,05 ml
    Altura (métrico) Longitud de la escala: 500 mm
    Incluye Llave de paso lateral
    Báscula Azul
    Llaves de paso Lateral
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,045 ml
    Tipo Schellbach Bureta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385