Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas de clase B DURAN™ con graduaciones blancas y llave de paso lateral de vidrio
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
Marca: Hirschmann™ 342016060
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
Descripción
- Sedimento
- Con graduación blanca
- Conforme a DIN EN ISO 38
Especificaciones
Llave de paso lateral | |
10 ml | |
Vidrio | |
Tira Schellbach | |
Lateral | |
±0,03 ml | |
Clase B |
Ámbar | |
500 mm | |
0,02 ml | |
Blanco | |
Vidrio | |
Bureta de titulación automática | |
DIN EN ISO 385 |