Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de dos cuellos de vidrio de borosilicato DURAN™
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213149
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Con cuello lateral en un ángulo de 20°
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |
250 mL | |
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central |