Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de dos cuellos de vidrio de borosilicato DURAN™
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03214128
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388839
  • 39.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12394
  • Con cuello lateral en un ángulo de 20°
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
NS29/NS14
Redondo