Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, pared gruesa (vaso para filtración)
Catalog Number 10109380
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15.000 mL
150 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
500 ml
Debido a su forma, el vaso de precipitado es un producto universal para múltiples aplicaciones de laboratorio.
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
  • Pared resistente (vaso de precipitados para filtración)
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Uso limitado como recipiente de cocinado debido a la reducida resistencia al colapso térmico
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Diámetro exterior (métrico) 260 mm
Capacidad (métrico) 15.000 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 10 000, 15 000 y 20 000 ml sin graduación
N.° por paquete 1/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No